Decahidronaftaleno cis- and trans-mixture 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
111840010 111840025 111840050 111845000 111840250
ACRO111840010EA 105 EUR
ACRO111840010 ACRO111840025 ACRO111840050 ACRO111845000 ACRO111840250
Decahidronaftaleno cis- and trans-mixture 98%
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0.89 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004130
Núm. CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA