Decahidronaftaleno cis- and trans-mixture, anhidro 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
406171000 406170010
406171000.EA 51.4 EUR
406171000. 406170010.
Decahidronaftaleno cis- and trans-mixture, anhidro 99%, AcroSeal®
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Pto. Ebullición: 187 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 0.89 g/cm³
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004130
Núm. CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 % (mixture of cis and trans)