Decahidronaftaleno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
A13883.0D A13883.0F A13883.AE A13883.AP
A13883.0DEA 345 EUR
A13883.0D A13883.0F A13883.AE A13883.AP
Decahidronaftaleno ≥98%
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Purity: 98% CAS No.: 91-17-8 Molecular Formula: C10H18 Formula Weight: 138.25 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Mild Melting Point: -45° Boiling Point: 189-191° Beilstein Reference: 878165 Merck Reference: 14,2846 UN No.: 1147 MDL No.: MFCD00004130
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Pto. Ebullición: 189…191 °C
Pto. de fusión: < –45 °C
Densidad: 0.88
Pto. de inflamación: 57 °C (134 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004130
Núm. CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,2846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM