Decahidronaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03101.0100
8.03101.1000
8.03101.2500
8.03101.9025
8.03101.0100EA
43.1
EUR
8.03101.0100
8.03101.1000
8.03101.2500
8.03101.9025
Decahidronaftaleno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula:
C₁₀H₁₈ MW: 138.25 g/mol Pto. Ebullición: 189…191 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼–40 °C Densidad: 0.8696 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 57 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004130 Núm. CAS: 91-17-8 EINECS: 202-046-9 UN: 1147 ADR: 3 III Índice Merck: 13,02866 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.89 mg/l (25 °C) (experimental) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 138.25 g/mol |
Boiling Point | 189 - 191 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 57 °C |
Refractive Index | 1.4742 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.7 - 4.9 %(V) |
Density | 0.88 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |
Viscosity kinematic | 2.2 mm2/s (25 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |