Decahidronaftaleno 98%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Decalina, Biciclo[4.4.0]decano
D251-20L D251-4L
D251-20LEA 1500 EUR
D251-20L D251-4L
Decahidronaftaleno 98%, grado reactivo
Decahidronaftaleno (mezcla de isómeros cis y trans)
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: C₁₀H₁₈
MW: 138.25 g/mol
Pto. Ebullición: 4.9 %(V)
Pto. de fusión: –40 °C (1.013 hPa)
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004130
Núm. CAS: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
UN: 1147
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,02866
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41b5fff8aa81be0e42af177a8f0e3ac149943c6e&vid=ca9f3c5d71ac621a6216f8b8b28d7cb27b29fd84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Pressure 42 mmHg ( 92 °C)
Identity (IR) complying
Assay on cis/trans-isomers (GC) Min. 97.5 %
Explosion Limit 0.7-4.9 %, 100 °F
Refractive Index n20/D 1.474 (lit.)
Vapor Density 4.76 (vs air)