1,2-Ciclohexilendiamina cis- and trans-mixture 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
158100010
158102500
ACRO158100010EA
136
EUR
ACRO158100010
ACRO158102500
1,2-Ciclohexilendiamina cis- and trans-mixture 99%
1,2-Ciclohexilendiamina
Formula:
C₆H₁₄N₂ Pto. Ebullición: 192 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2…15 °C Densidad: 0,93 g/cm³ Pto. de inflamación: 75 °C |
Número MDL:
MFCD00001491 Núm. CAS: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 UN: 2735 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4860 to 1.4920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤75 APHA |
Titration with HCl | 99.4 to 100.6 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤150 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤100 ppm |
Copper (Cu) | ≤2 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |