1,2-Ciclohexilendiamina (Mezcla de isómeros) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
B24657.0B
B24657.30
B24657.0BEA
93.8
EUR
B24657.0B
B24657.30
1,2-Ciclohexilendiamina (Mezcla de isómeros) 99%
1,2-Ciclohexilendiamina
Purity: 99%
CAS No.: 694-83-7
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Amine-like
pH: 12
Boiling Point: 191°
Beilstein Reference: 506142
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00001491
Formula:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 191 °C Pto. de fusión: 41…44 °C Densidad: 0,94 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001491 Núm. CAS: 694-83-7 EINECS: 211-776-7 UN: 2735 ADR: 8,II |