1,2-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Cyclohexane-1,2-diol
A18572.09 A18572.18
A18572.09EA 48.6 EUR
A18572.09 A18572.18
1,2-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
1,2-Ciclohexanodiol
Purity: 98% CAS No.: 931-17-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 72-76° Boiling Point: 118-120°/10mm MDL No.: MFCD00003861
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 72…76 °C
Densidad: 0,948 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003861
Núm. CAS: 931-17-9
EINECS: 213-229-8