1,3-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L04110.06
L04110.14
L04110.06EA
32.3
EUR
L04110.06
L04110.14
1,3-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
1,3-Ciclohexanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 504-01-8
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Melting Point: ca 30°
Boiling Point: 246-247°
MDL No.: MFCD00039458
Formula:
C₆H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 246…247 °C Pto. de fusión: ∼ 30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039458 Núm. CAS: 504-01-8 EINECS: 207-979-5 |