1,4-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ciclohexano-1,4-diol
111150250 111151000
ACRO111150250EA 34.8 EUR
ACRO111150250 ACRO111151000
1,4-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture 99%
1,4-Ciclohexanodiol
Formula: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C (20 mmHg)
Pto. de fusión: 98…102 °C
Pto. de inflamación: 65 °C
Número MDL: MFCD00001448
Núm. CAS: 556-48-9
EINECS: 209-126-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤20 ppm