1,4-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ciclohexano-1,4-diol
B20446.14
B20446.22
B20446.14EA
32.3
EUR
B20446.14
B20446.22
1,4-Ciclohexanodiol cis- and trans-mixture ≥98%
1,4-Ciclohexanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 556-48-9
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 65°(149°F)
Melting Point: 98-103°
Boiling Point: 149-151°/20mm
Beilstein Reference: 2036658
MDL No.: MFCD00001448
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 149…151 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 98…103 °C Densidad: 1.17 g/cm³ (21.85 °C) Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001448 Núm. CAS: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |