Parafina, Punto de solidificación 42-44°C
Proveedor: Merck
Sinónimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
MQ200
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
1.07150.1000EA 180 EUR
1.07150.1000 1.07150.9025 1.07150.2500
Parafina, Punto de solidificación 42-44°C
Parafina
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6