Parafina, Punto de solidificación 46-48°C, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07151.1000 1.07151.9025
1.07151.1000EA 142 EUR
1.07151.1000 1.07151.9025
Parafina, Punto de solidificación 46-48°C, Supelco®
Parafina
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6