Cal sodada ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36596.36
36596.A4
36596.36EA
69.1
EUR
36596.36
36596.A4
Cal sodada ACS
Cal sodada
CAS No.: 8006-28-8
Physical Form: 4-8 Mesh
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134094 Núm. CAS: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8569 |