Cal sodada indicator
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A19352.0E
A19352.36
A19352.0EEA
147
EUR
A19352.0E
A19352.36
Cal sodada indicator
Cal sodada
CAS No.: 8006-28-8
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8569
UN No.: 1907
MDL No.: MFCD00134094
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134094 Núm. CAS: 8006-28-8 UN: 1907 ADR: 8,III Índice Merck: 14,8569 |