Parafina, Punto de solidificación 52-54°C, pellets Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
26157.291EA 60.3 EUR
26157.291 26157.460
Parafina, Punto de solidificación 52-54°C, pellets Ph. Eur.
Parafina
Pto. de fusión: 52…54 °C
Densidad: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White mass
Identification A Passes test
Melting point 50 - 61 °C
Acidity or alkalinity Passes test
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Residual solvents Passes test