Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
197315000
197310050
ACRO197315000EA
103
EUR
ACRO197315000
ACRO197310050
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00164506 Núm. CAS: 63231-69-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to brown Beads |
Particle size | 8 to 12 mesh |
Bulk density | ≥600 g/l |
Residual water | ≤1.5 % (550°C, 2 h) |
CO2 adsorption capacity | ≥11.5 % |