Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en lentejas, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 123 EUR
33550.A1 33550.A7
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en lentejas, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00164506
Núm. CAS: 63231-69-6