Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en polvo
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Linde 13X
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 98.4 EUR
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en polvo
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00164506
Núm. CAS: 63231-69-6