Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), gotas 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Linde 13X
B21109.0B B21109.0I B21109.30
B21109.0BEA 147 EUR
B21109.0B B21109.0I B21109.30
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), gotas 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00164506
Núm. CAS: 63231-69-6