Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L06085.30
L06085.0B
L06085.0I
L06085.30EA
47.6
EUR
L06085.30
L06085.0B
L06085.0I
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6
MDL No.: MFCD00131613
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00164506 Núm. CAS: 63231-69-6 |