Parafina, Punto de solidificación 58-60°C, en gránulos, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
26154.291EA 110 EUR
26154.291 26154.460
Parafina, Punto de solidificación 58-60°C, en gránulos, TECHNICAL
Parafina
Pto. de fusión: 58…60 °C
Densidad: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6