Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), gotas 8-12 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 236.26 EUR
208647-1KG 208647-5KG
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), gotas 8-12 mesh, Fluka™
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 63231-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %