Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en polvo ∼2 μm, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 203 EUR
283592-1KG 283592-5KG
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en polvo ∼2 μm, Fluka™
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 63231-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %