Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en lentejas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
334359-1KG
334359-5KG
334359-1KGEA
240.54
EUR
334359-1KG
334359-5KG
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å), en lentejas, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molecular tamiz 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131613 Núm. CAS: 63231-69-6 |
Resultados test especificaciones
Particle Size | 3.2 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 10 |