Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å) 4 --> 8 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tamiz molecular A3
197240050 197245000
ACRO197240050EA 668 EUR
ACRO197240050 ACRO197245000
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å) 4 --> 8 mesh
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to tan Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 % (60% rH)