Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å) 8-12 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
197250050
197255000
197250250
ACRO197250050EA
636
EUR
ACRO197250050
ACRO197255000
ACRO197250250
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å) 8-12 mesh
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131613 Núm. CAS: 308080-99-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige to light brown Beads |
Particle size | 8 to 12 mesh |
Bulk density | ≥600 g/l |
Residual water | ≤1.5 % |
Water adsorption | ≥20 % (60% rH) |