, en polvo <50 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Tamiz molecular A3
214795000
214790025
ACRO214795000EA
83.5
EUR
ACRO214795000
ACRO214790025
, en polvo <50 µm
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131613 Núm. CAS: 308080-99-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤50 µm |
pH | ≤11.4 (10 % suspension in water) |
Residual water | ≤3 % (550°C, 2 h) |
Water adsorption | ≥18 % (60% rH, 25°C, 24h) |