Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), en lentejas, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tamiz molecular A3
33530.A1 33530.A7
33530.A1EA 128 EUR
33530.A1 33530.A7
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), en lentejas, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1