, en lentejas, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Tamiz molecular A3
87957.A1 87957.A7
87957.A1EA 135 EUR
87957.A1 87957.A7
, en lentejas, Ø 1 - 2 mm (0.04 - 0.08 in)
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1