, en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tamiz molecular A3
B21165.0B B21165.0I B21165.30
B21165.0BEA 102 EUR
B21165.0B B21165.0I B21165.30
, en polvo
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00147627
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1