Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), gotas 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
L05335.30EA 60.3 EUR
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), gotas 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1