Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), gotas 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05359.30 L05359.0B
L05359.30EA 57.7 EUR
L05359.30 L05359.0B
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), gotas 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1