Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), gotas 2 mm, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05704.0250 1.05704.1000 1.05704.9010
1.05704.0250EA 93.2 EUR
1.05704.0250 1.05704.1000 1.05704.9010
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å), gotas 2 mm, Supelco®
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Synonyms Sodium aluminium silicate