Nujol (light oil) para espectrofotometría IR
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L14480.AP
L14480.AD
L14480.APEA
40.4
EUR
L14480.AP
L14480.AD
Nujol (light oil) para espectrofotometría IR
Parafina, líquida
CAS No.: 8012-95-1
Flash Point: 220°(428°F)
Refractive Index: 1.4680
Melting Point: ca -20°
Boiling Point:
Pto. Ebullición:
>300 °C Pto. de fusión: ∼–20 °C Densidad: 0,838 Pto. de inflamación: 220 °C (428 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00131611 Núm. CAS: 8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Índice Merck: 14,7023 |