, barras, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Tamiz molecular A3
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05741.1000 1.05741.0250
1.05741.1000EA 198 EUR
1.05741.1000 1.05741.0250
, barras, Ø ~1,6 mm, Supelco®
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 308080-99-1
EINECS: 215-283-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity Conforms
Loss on ignition (950 °C) ≤10 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥15%