Parafina, líquido, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
24677.294EA 81 EUR
24677.294 24677.363
Parafina, líquido, TECHNICAL
Parafina
Pto. Ebullición: 300-500 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 215 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-384-2
Índice Merck: 13,07093
Order Now
Resultados test especificaciones
Identificación Pasa test