, gotas 4-8 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tamiz molecular A3
208574-1KG 208574-5KG
208574-1KGEA 256 EUR
208574-1KG 208574-5KG
, gotas 4-8 mesh, Fluka™
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147627
Núm. CAS: 1318-02-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Particle Size 4-8 mesh
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %
Water adsorption capacity Min. 19.5 %