Parafina, líquido, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
24679.291EA
135
EUR
24679.291
24679.360
24679.462
24679.320
Parafina, líquido, GPR RECTAPUR®
Parafina
Pto. Ebullición:
300…500 °C (1013 hPa) Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 215 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Núm. CAS:
8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Índice Merck: 13,07093 |
Resultados test especificaciones
Polycyclic aromatic hydrocarbons | Passes test |
Readily carbonisable substances | Passes test |
Solid paraffins | Passes test |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Colouration | Max. 20 APHA |
Density (20/4) | 0.850 - 0.885 |
Viscosity (40°C) | Min. 34.5 cSt |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |