, gotas 8-12 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tamiz molecular A3
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 215 EUR
208582-1KG 208582-5KG
, gotas 8-12 mesh, Fluka™
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147627
Núm. CAS: 1318-02-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3