Paraffin, liquid, líquido Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
8577.5000EA 279 EUR
8577.5000 8577.9200
Paraffin, liquid, líquido Ph. Eur.
Parafina
Pto. Ebullición: 300…500 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 215 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2
Índice Merck: 13,07093
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear oily liquid
Identification A Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Relative density 0.81 - 0.875
Viscosity 25 - 80 mPa.s
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Residual solvents Unlikely by manuf.process