Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, barras 1/16 in., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Tamiz molecular A3
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 74.4 EUR
69832-250G 69832-1KG
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å) ≥99.5%, barras 1/16 in., Fluka™
Tamiz molecular 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Pto. de fusión: 400 °C
Densidad: 2 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147627
Núm. CAS: 1318-02-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %