Bencina de petróleo, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23845.323EA 81.7 EUR
23845.323 23845.460 23845.551
Bencina de petróleo, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 100…120 °C (1013 hPa)
Densidad: 0.7 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Sustancias coloreadas por H2SO4 Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm