Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
197260050
197265000
ACRO197260050EA
580
EUR
ACRO197260050
ACRO197265000
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad:
1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD03457537 Núm. CAS: 70955-01-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Beige Beads |
Bulk density | 660 to 760 g/l |
Residual water | ≤1.5 % |
Water adsorption | ≥20 % |