Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en polvo <50 µm
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
214800250 214805000 214800010 214800025 214800100
ACRO214800250EA 43.8 EUR
ACRO214800250 ACRO214805000 ACRO214800010 ACRO214800025 ACRO214800100
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en polvo <50 µm
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131613
Núm. CAS: 70955-01-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder
pH 9 to 12 (10 % suspension in water)
Residual water ≤3 %
Water adsorption ≥18 %