Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en lentejas, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
87956.A1 87956.A7
87956.A1EA 146 EUR
87956.A1 87956.A7
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en lentejas, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
Densidad: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0