Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en polvo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 97.1 EUR
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), en polvo
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densidad: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0