Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
L05466.30EA 50.3 EUR
L05466.30 L05466.0B L05466.0I
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densidad: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0