Bencina de petróleo, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8243.5000EA 160.18 EUR
8243.5000 8243.9025 8243.1000 8243.9200
Bencina de petróleo, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Bencina de petróleo
Pto. Ebullición: 100…140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081849
Núm. CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %