Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05512.30 L05512.0B
L05512.30EA 49.3 EUR
L05512.30 L05512.0B
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å), gotas 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Tamiz molecular A4 (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densidad: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03457537
Núm. CAS: 70955-01-0